Läs mer
Fisherbrand™ Micryo™ Etiketter Remsor och punkter för Cryo-lagring, laserskrivarark
Produktkod. 16468115 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Vitt
För användning med (utrustning):
1,5 till 2 ml rör
Rack, lådor
Formatera:
Märka
Storlek (engelska):
0,5 x 1,25 tum.
1 x 2,6 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg För användning med (utrustning) Formatera Storlek (engelska) Förpackningsstorlek
16468115 Vitt 1,5 till 2 ml rör Märka 0,5 x 1,25 tum. -
15295788 Vitt Rack, lådor Märka 1 x 2,6 tum. Paket med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16468115
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Mall för utskriftsinstruktioner.
Avsedda användningsområden: kryolagring med flytande kväve, kylning och frysapplikationer med ultralåg temperatur.
Avsedd användning av kryolagring med flytande kväve, kylning och ultralåg temperatur frystillämpningar.
Idealisk för alla applikationer för kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåga temperaturer. Lämplig för användning på mikrocentrifugrör, kryovialer, ställ, lådor och mikrotiterplattor. Limmet tål temperaturer från -196° till 121 °C (-321° till 250 °F)
  • Inget behov av att självlaminera
  • Tunnare etiketter gör att tuber passar i de flesta förvaringssystem
  • Finns i ett komplett utbud av färger och storlekar
  • Garanterat att inte falla av vid normal användning (förutsatt att användarinstruktionerna följs)
  • Erbjuds även i rullar (se Kat. nr. 15-910 och 15-920-serien)
Tillämpningar för kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåga temperaturer
Specifikationer
Färg Vitt
Formatera Märka
Produkttyp Kryogenisk etikett
För användning med (applikation) Kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåg temperatur frysapplikationer
För användning med (utrustning) 1,5 till 2 ml rör
Inkluderar Mall för utskriftsinstruktioner
Kvantitet 1700/Pk.
Storlek (engelska) 0,5 x 1,25 tum.
Storlek (metrisk) 1.2 x 3.1 cm
Temperaturområde (engelska) -321 till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +121 °C
Mått (L x B) 0,5 tum x 1,25 tum