Läs mer
Fisherbrand™ Micryo™ Etiketter Remsor och punkter för Cryo-lagring, laserskrivarark
Produktkod. p-3965494 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Vitt
För användning med (utrustning):
1,5 till 2 ml rör
Rack, lådor
Formatera:
Märka
Storlek (engelska):
0,5 x 1,25 tum.
1 x 2,6 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
Produktkod. 16468115
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Mall för utskriftsinstruktioner.
Avsedda användningsområden: kryolagring med flytande kväve, kylning och frysapplikationer med ultralåg temperatur.
Avsedd användning av kryolagring med flytande kväve, kylning och ultralåg temperatur frystillämpningar.
Idealisk för alla applikationer för kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåga temperaturer. Lämplig för användning på mikrocentrifugrör, kryovialer, ställ, lådor och mikrotiterplattor. Limmet tål temperaturer från -196° till 121 °C (-321° till 250 °F)
  • Inget behov av att självlaminera
  • Tunnare etiketter gör att tuber passar i de flesta förvaringssystem
  • Finns i ett komplett utbud av färger och storlekar
  • Garanterat att inte falla av vid normal användning (förutsatt att användarinstruktionerna följs)
  • Erbjuds även i rullar (se Kat. nr. 15-910 och 15-920-serien)
Tillämpningar för kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåga temperaturer
Specifikationer
Färg Vitt
Formatera Märka
Produkttyp Kryogen etikett
För användning med (applikation) Kryolagring, flytande kväve, kylning och ultralåg temperatur frysapplikationer
För användning med (utrustning) 1,5 till 2 ml rör
Inkluderar Mall för utskriftsinstruktioner
Kvantitet 1700/Pk.
Storlek (engelska) 0,5 x 1,25 tum.
Storlek (metrisk) 1.2 x 3.1 cm
Temperaturområde (engelska) -321 till 250 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +121 °C
Mått (LxB) 0,5 tum x 1,25 tum.