missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mid-Level Rare Earth Carbonatite, RM, ARMI∣MBH
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium∣Aluminium oxide∣Barium∣Barium oxide∣Calcium∣Calcium oxide∣Cerium∣Cerium(IV) oxide∣Dysprosium∣Europium∣Holmium∣Iron∣Iron (III) Oxide∣Lanthanum∣Lanthanum(III) Oxide∣Lead∣Loss on ignition∣Lutetium∣Magnesium∣Magnesium oxide∣Manganese∣Manganese(II) oxide∣Neodymium∣Neodymium(III) oxide∣Niobium∣Phosphorus∣Phosphorus pentoxide∣Potassium∣Potassium oxide∣Praseodymium∣Praseodymium oxide∣Rubidium∣Samarium∣Scandium∣Silicon∣Silicon dioxide∣Strontium∣Strontium oxide∣Sulfur∣Sulfur trioxide∣Thorium∣Titanium∣Titanium dioxide∣Total Light Rare Earth Element Oxides∣Total Light Rare Earth Elements∣Uranium∣Ytterbium∣Yttrium |
| Kvantitet | 90 g |
| Vikt | 90 g |
| Form | Powder |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Titanium 0.012 %∣Titanium dioxide 0.019 %∣Iron 0.03 %∣Praseodymium 0.031 %∣Potassium 0.038 %∣Praseodymium oxide 0.038 %∣Potassium oxide 0.045 %∣Manganese 0.047 %∣Phosphorus 0.053 %∣Manganese(II) oxide 0.061 %∣Neodymium 0.089 %∣Neodymium(III) oxide 0.1 %∣Phosphorus pentoxide 0.12 %∣Aluminium 0.15 %∣Lutetium 0.15 mg/kg∣Lanthanum 0.26 %∣Aluminium oxide 0.29 %∣Lanthanum(III) Oxide 0.3 %∣Cerium 0.37 %∣Strontium 0.38 %∣Iron (III) Oxide 0.42 %∣Strontium oxide 0.44 %∣Cerium(IV) oxide 0.45 %∣Sulfur 0.51 %∣Total Light Rare Earth Elements 0.74 %∣Holmium 0.76 mg/kg∣Total Light Rare Earth Element Oxides 0.89 %∣Ytterbium 0.98 mg/kg∣Silicon 1.2 %∣Sulfur trioxide 1.3 %∣Scandium 1.5 mg/kg∣Barium 1.7 %∣Magnesium 1.7 %∣Rubidium 1.7 mg/kg∣Barium oxide 1.9 %∣Silicon dioxide 2.6 %∣Magnesium oxide 2.9 %∣Uranium 3.9 mg/kg∣Niobium 5.3 mg/kg∣Dysprosium 5.6 mg/kg∣Europium 10 mg/kg∣Yttrium 21 mg/kg∣Thorium 25 mg/kg∣Calcium 34.4 %∣Loss on ignition 40.4 %∣Calcium oxide 48.1 %∣Samarium 61 mg/kg∣Lead 383 mg/kg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?