Läs mer
Christeyns™ Mida Chriox 5
Produktkod. 17831445
Change view
Formatera:
Burk
Trumma
Storlek:
22 kg
222 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Storlek
17831445 Burk 22 kg
17841445 Trumma 222 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17831445 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer 695935
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Mida Chriox 5 är en biologiskt nedbrytbar, brett spektrum sporicid med låg resthalt gjord av perättiksyra.
  • Desinfektionsmedel baserat på perättiksyra
  • Rekommenderas för hygien inom kosmetika- och läkemedelsindustrin
  • Lämplig för den ekologiska och kosmetiska industrin
  • Användbar i CIP utan ytaktiva ämnen
  • Mätning och kontroll genom konduktivitet
  • Auktoriserad för följande applikationer i: TP2: Desinfektionsmedel som används inom den privata sektorn och inom folkhälsoområdet och andra biocidprodukter; TP4: Desinfektionsmedel för ytor i kontakt med livsmedel och djurfoder med obligatorisk sköljning
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsmedelskoncentrat
Färgkodad Nej
Form Koncentrerad vätska
pH Neutral
Doft Vanlig doft
Sterilitet Icke-steril
Formatera Burk
Storlek 22 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mida CHRIOX 5
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide, acetic acid, peracetic acid