Läs mer
Christeyns™ Mida Chriox 5
Beschreibung
- Desinfektionsmedel baserat på perättiksyra
- Rekommenderas för hygien inom kosmetika- och läkemedelsindustrin
- Lämplig för den ekologiska och kosmetiska industrin
- Användbar i CIP utan ytaktiva ämnen
- Mätning och kontroll genom konduktivitet
- Auktoriserad för följande applikationer i: TP2: Desinfektionsmedel som används inom den privata sektorn och inom folkhälsoområdet och andra biocidprodukter; TP4: Desinfektionsmedel för ytor i kontakt med livsmedel och djurfoder med obligatorisk sköljning
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Desinfektionsmedelskoncentrat |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Koncentrerad vätska |
| pH | Neutral |
| Doft | Vanlig doft |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Formatera | Trumma |
| Storlek | 222 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MIDA CHRIOX
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Organisk peroxid Vrsta E och F
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide, peracetic acid, Acetic acid
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?