Läs mer
Christeyns™ Mida Chriox 5
Produktkod. p-200000174
Formatera:
Burk
Trumma
Storlek:
22 kg
222 kg
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17831445
Brand: Christeyns™ 695935
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Mida Chriox 5 är en biologiskt nedbrytbar, brett spektrum sporicid med låg resthalt gjord av perättiksyra.
  • Desinfektionsmedel baserat på perättiksyra
  • Rekommenderas för hygien inom kosmetika- och läkemedelsindustrin
  • Lämplig för den ekologiska och kosmetiska industrin
  • Användbar i CIP utan ytaktiva ämnen
  • Mätning och kontroll genom konduktivitet
  • Auktoriserad för följande applikationer i: TP2: Desinfektionsmedel som används inom den privata sektorn och inom folkhälsoområdet och andra biocidprodukter; TP4: Desinfektionsmedel för ytor i kontakt med livsmedel och djurfoder med obligatorisk sköljning
Specifikationer
Produkttyp Desinfektionsmedelskoncentrat
Färgkodad Nej
Form Koncentrerad vätska
pH Neutral
Doft Vanlig doft
Sterilitet Icke-steril
Formatera Burk
Storlek 22 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mida CHRIOX 5
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrogen peroxide, acetic acid, peracetic acid