missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Midazolam EP Impurity J, Mikromol™

Produktkod. 30049638
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049638 25 mg
30051269 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049638 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1106.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Midazolam EP Impurity J
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
CAS 59469-08-8
Analyt- eller komponentnamn 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H17 Cl F N3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Midazolam Imp. J (EP), 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Midazolam Impurity J
InChI formel InChI=1S/C18H17ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-8,13,18,22H,9-10H2,1H3
LEDER CC1=NCC2CNC(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4N12
IUPAC-namn 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4,5,6-tetrahydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine
Molekylvikt (g/mol) 329.8
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 329.1095 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.