Läs mer
Midekamycin, 900 μg/mg
Beskrivning
Ett bredspektrumantibiotika
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Midecamycin |
| Typ | Midekamycin |
| Namnnotering | 900 μg/mg |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 155 °C till 156 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 500 mg |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Kokpunkt | 874 °C |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol eller etanol; Olöslig i vatten |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning