Läs mer
Midecamycin, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30963609
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30963609 5 g 5g
30960968 1 g 1g
30954495 100 mg 100mg
30960741 250 mg 250mg
30953396 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30963609 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1401255g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Midecamycin
CAS 35457-80-8
Molekylformel C41H67NO15
MDL-nummer MFCD00865000
Kvantitet 5 g
LEDER O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2OC(CC)=O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(CC)=O)OC
Molekylvikt (g/mol) 813.97
Procent renhet 95%