Läs mer
Midecamycin, MedChemExpress
Produktkod. 16468826
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468826 100 mg
16464637 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16468826 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1908
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
MedChemExpress Midecamycin, an acetoxy-substituted macrolide antibiotic, is tested against gram-positive and gram-negative bacteria.
Midecamycin, an acetoxy-substituted macrolide antibiotic, is tested against gram-positive and gram-negative bacteria.
Specifications
Kemiskt namn eller material Midecamycin
Fysisk form Solid
CAS 35457-80-8
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C41H67NO15
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SF-837 Antibiotic SF-837
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (44.23 mM)
LEDER O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2OC(CC)=O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(CC)=O)OC
Molekylvikt (g/mol) 813.97
Formel vikt 813.97
Procent renhet 98.0%