Läs mer
Midekamycin, TRC
Produktkod. 17971475
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971475 500 mg
17914405 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM343250500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35457-80-8
Molekylformel C41 H67 N O15
Molekylvikt (g/mol) 813.97
Synonym Leucomycin V, 3,4B-dipropanoate, Oxacyclohexadecane, leucomycin V deriv., Aboren, Antibiotic SF 837, Antibiotic SF 837A1, Antibiotic YL 704B1, Espinomycin A, Macropen, Medecamycin A1, Medemycin, Medemycin A1, Midecamycin, Midecamycin A1, Midecin, Momicine, Mydecamycin, Mydecamycin A1, Myoxam, NSC 154011, Normicina, Platenomycin B1, Rubimycin, SF 837, SF 837A1, Turimycin P3, YL 704B1
IUPAC-namn [(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimetyl-5-propanoyloxan-2-yl]oxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-metoxi-9,16-dimetyl-2-oxo-7-(2-oxoetyl)-1-oxacyklohexadeka-11,13-dien-4-yl] propanoat
LEDER CCC(=O)O[C@@H]1CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@H]1OC
Specifica
Kemiskt namn eller material Midecamycin
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C41H67NO15/c1-11-30(45)54-29-21-32(47)51-24(4)16-14-13-15-17-28(44)23(3)20-27(18-19-43)37(38(29)50-10)57-40-35(48)34(42(8)9)36(25(5)53-40)56-33-22-41(7,49)39(26(6)52-33)55-31(46)12-2/h13-15,17,19,23-29,33-40,44,48-49H,11-12,16,18,20-22H2,1-10H3/b14-13+,17-15+/t23-,24-,25-,26+,27+,28+,29-,33+,34-,35-,36-,37+,38+,39+,40+,41-/m1/s1
Formel vikt 813.4511
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.