Läs mer
Thermo Scientific™ Midi CO 2 Inkubator, 40 L, polerat rostfritt stål
Produktkod. p-9053075 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11799863
Brand: Thermo Scientific™ 3404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
CO2-sensor: TC-sensor; Temperaturområde: Omgivningstemperatur +5 °C till 50 °C
Säker och effektiv drift Thermo Scientific™ Midi 40 CO 2 inkubatorer. De använder Thermo Scientific™ IntrLogic™ II mikroprocessorbaserat styrsystem med alfanumerisk börvärdesvisning av temperatur, CO 2 , larm, kalibrering och diagnostiska funktioner. Förbättrad mikroprocessorbaserad IntrLogic II-kontroll ger omfattande kontroll, övervakning och visning av alla inkubatorsystem för säker och effektiv drift. Detta är en fullt utrustad 1,4 cu. ft. (40L) inkubator som upptar mindre än 2 sq. ft. (0,6m 2 ) utrymme.
Nyckelfunktioner:
  • Ger bekvämt personligt odlingsutrymme för ostörda inkubationsförhållanden och undvikande av kontamineringsrisk
  • Idealisk för små prover genomströmningskrav
  • Mindre än 24″ (61 cm) bred, den kompakta Midi har digital avläsning och alfanumeriska displayer för att förenkla drift och övervakning
IntrLogic II Mikroprocessorkontroll:
  • Fabrikskalibrering upprätthåller exakt termisk gasprestanda
  • Mikroprocessorbaserad automatisk värmeledningsförmåga CO 2 -kontroll
  • Styrplatta med tre knappar och börvärdessäkerhet
  • Omfattande larmsystem med hörbara och visuella varningar övervakar temperatur och CO 2 -funktioner Temperaturområde: 5 C °över omgivningen till 60 °C
  • Temperaturkontroll± 0,1 °C EasyView™ mycket synlig vakuum-fluorescerande display
Konstruktion:
  • Förstärkt skåp tillåter stapling
  • Reptålig, slagkraftig lackerad yta för enkel rengöring
  • Solid ytterdörr stängs försiktigt mot skåpet med en magnetisk packning
  • Innerdörren i härdat glas värms upp av ytterdörren för att förhindra kondens
  • Icke-porös silikonpackning bibehåller kammarens integritet
  • Sömlös inre kammare i rostfritt stål
  • Strålande väggvärme ger exakt, enhetlig temperatur med naturlig luftkonvektion
  • Fyra hyllor i rostfritt stål
  • Uppvärmd, avtagbar fuktpanna genererar RH-värden till 95 % med snabb återhämtning för att främja optimal celltillväxt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,4 cu. ft.
Certifikat och efterlevnad CE, UL, cUL
Beskrivning Enkel 40L inkubator
Kapacitet (metrisk) 40 L
Kammarmaterial Polerat rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik TC-sensor
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Syrekontroll Ingen
Relativ luftfuktighet <90 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 50 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Vattenpanna
Mått (D x B x H) Inredning 14 x 12 x 14 tum. (35,5 x 30,5 x 35,5 cm)
Mått (L x B x H) 23,5 x 18,5 x 18 tum. (59,7 x 47 x 46,5 cm)
Vikt (engelska) 60 lb.
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V