Beskrivning
- Platt, robust hölje i rostfritt stål
- Ej låsande motor
- Steglöst variabel hastighet
- Timer eller kontinuerlig drift
- Integrerad USB och RS 232-gränssnitt
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 0 till 1000 rpm |
| Material för toppplatta | Rostfritt stål |
| Kapacitet | 50 l |
| Mått (L x B x H) | 360 x 110 x 430 mm |
| Elektriska krav | 230/100 - 120/100 V, 50/60 Hz, 70 W |
| Inkluderar | RS 232, USB Gränssnitt |
| Motortyp | Ej låsande |
| Vikt (metrisk) | 10.7 kg |