Learn More
Fisherbrand™ Midi Plus Horizontal Gel System
Product Code. 11833293 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Enheten håller:
Upp till 210 prover
Unit Size:
Varje
Product Code. Enheten håller Unit Size
11833293 Upp till 210 prover Varje
1 options
Product Code. 11833293
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Inkluderar 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm och 150 mm x 150 mm gelbrickor. Fisherbrand™ Midi Plus Horizontal Gel System kan köra upp till 210 prover.
  • Levereras med 150 x 70 mm, 150 x 100 mm och 150 x 150 mm gelbrickor
  • Kör upp till 210 prover
  • Låga buffertvolymer
  • Flerkanaliga pipettkompatibla kammar för snabb gelladdning
  • Injektionsgjuten
  • Idealisk för analys av restriktionsfragment, provförberedelse eller kontroll av ett stort antal prover.
Specifications
Enheten håller Upp till 210 prover
Typ Horisontellt gelsystem
Gelens mått 150 x 70 mm, 150 x 100 mm och 150 x 150 mm gelbrickor
Inkluderar 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm och 150 mm x 150 mm gelbrickor
Antal geler 3
Vikt (metrisk) 2.5 kg