Läs mer
Fisherbrand™ Horisontell bredformat Midi-Plus gelenhet
Produktkod. 11563382 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Gelens mått:
140L x 230 mm B
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Gelens mått Förpackningsstorlek
11563382 140L x 230 mm B Varje
1 options
Produktkod. 11563382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7050.00 SEK
    6614.77 SEK / Paket med 1
    Save 435.23 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Gelenhet, brett format, Midi-Plus, 1 x gelgjutbricka, 2 x 1,0 mm 16 provkammar, buffertåtercirkulationsportar, strömförsörjningskontakter och laddningsremsor
För screening och analys av ett brett urval av prover.
  • För analytiska och preparativa studier av nukleinsyror
  • Tillåter att ett större antal prover körs på en gel
  • Har fyra kampositioner för snabb separering av prover
  • Avtagbar gelgjutbricka
Specifikationer
Typ Horisontell bredformat Midi-Plus gelenhet
Gelens mått 140L x 230 mm B
Inkluderar Gelenhet, brett format, Midi-Plus, 1 x gelgjutbricka, 2 x 1,0 mm 16 provkammar, buffertåtercirkulationsportar, strömförsörjningskontakter och laddningsremsor
Provstorlek 200
Volym (metrisk) buffert 800 mL