Läs mer
Midodrine D6 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Midodrine D6 hydrochloride is deuterium labeled Midodrine, which is a vasopressor/antihypotensive agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Midodrine D6 hydrochloride |
| CAS | 1188265-43-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C12H13D6ClN2O4 |
| Färg | White |
| LEDER | OC(CNC(CN)=O)C1=CC(OC([2H])([2H])[2H])=CC=C1OC([2H])([2H])[2H].[H]Cl |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.78 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Visa mer |