Läs mer
Midodrine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Midodrine hydrochloride ((±)-Midodrine hydrochloride) is an α1-receptor agonist, for the treatment of dysautonomia and orthostatic hypotension.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Midodrine hydrochloride |
| CAS | 43218-56-0 |
| Färg | Light Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H19ClN2O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (±)-Midodrine hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (343.95 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCC(C1=CC(OC)=CC=C1OC)O)CN.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.74 |
| Visa mer |