missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Midodrine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30476930
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476930 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM343750250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Midodrine, Hydrochloride
CAS 43218-56-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H18 N2 O4 . Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Amino-N-[2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamide hydrochloride (1:1), 2-Amino-N-[2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamide monohydrochloride, (±)-Midodrin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O4.ClH/c1-17-8-3-4-11(18-2)9(5-8)10(15)7-14-12(16)6-13;/h3-5,10,15H,6-7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H
LEDER Cl.COc1ccc(OC)c(c1)C(O)CNC(=O)CN
IUPAC-namn 2-amino-N-[2-(2,5-dimethoxyphenyl)-2-hydroxyethyl]acetamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 290.74
Formel vikt 290.1033
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.