Learn More
Midostaurin, MedChemExpress
Description
Midostaurin (PKC412
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Midostaurin |
| CAS | 120685-11-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C35H30N4O4 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | PKC412 CGP 41251 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (87.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)N(C)[C@H]2[C@@H](OC)[C@@]3(C)N(C4=C5C=CC=C4)C6=C5C7=C(C(NC7)=O)C8=C6N(C9=CC=CC=C98)[C@@](O3)([H])C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 570.64 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?