Läs mer
Midostaurin, TRC
Produktkod. 30467737
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30467737 1 mg
1 options
Produktkod. 30467737 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3437601MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Midostaurin
CAS 120685-11-2
Molekylformel C35 H30 N4 O4
Kvantitet 1 mg
Synonym Benzamide, N-[(9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13-hexahydro-10-methoxy-9-methyl-1-oxo-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-11-yl]-N-methyl-, Benzamide, N-(2,3,10,11,12,13-hexahydro-10-methoxy-9-methyl-1-oxo-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-11-yl)-N-methyl-, [9S-(9α,10β,11β,13α)]-, 9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonine, benzamide deriv., N-[(9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13-Hexahydro-10-methoxy-9-methyl-1-oxo-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-11-yl]-N-methylbenzamide, Benzoylstaurosporine, CGP 41231, CGP 41251, Midostaurin, N-Benzoylstaurosporine, PKC 412
InChI formel InChI=1S/C35H30N4O4/c1-35-32(42-3)25(37(2)34(41)19-11-5-4-6-12-19)17-26(43-35)38-23-15-9-7-13-20(23)28-29-22(18-36-33(29)40)27-21-14-8-10-16-24(21)39(35)31(27)30(28)38/h4-16,25-26,32H,17-18H2,1-3H3,(H,36,40)/t25-,26-,32-,35+/m1/s1
LEDER CO[C@@H]1[C@@H](C[C@H]2O[C@]1(C)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35)N(C)C(=O)c9ccccc9
Molekylvikt (g/mol) 570.64
Formel vikt 570.2267