Läs mer
Miele Professional™ Miele Processdokumentation
Produktkod. 15470445 Handla allt Miele Produkter
Change view
:
kabel typ 2; för Net500
Produktkod.
15470445 kabel typ 2; för Net500
1 options
Produktkod. 15470445 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 7951410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
APH 302 Anslutningskabel typ 2 för anslutning av maskin med seriellt gränssnitt för PC/Net500.
Kompatibel med apparater från Sirona och W och H (kabellängd 3m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Process/Driftsdokumentation/Kommunikation
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium