Läs mer
Miele Professional™ Miele Processdokumentation
Produktkod. 15480445 Handla allt Miele Produkter
Change view
:
med Miele G7831, G 788x, G 789x och PS 120xB; modell: Net500.
Produktkod.
15480445 med Miele G7831, G 788x, G 789x och PS 120xB; modell: Net500.
1 options
Produktkod. 15480445 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 7951420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
APH 301 Anslutningskabel typ 1 för anslutning av maskin med seriellt gränssnitt för PC/Net500.
  • Kompatibel med Miele G7831, G 788x, G 789x och PS 120xB
  • Kompatibel med många apparater från Melag Sirona, W och H och Hawo
  • Kabellängd 3 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Process/Driftsdokumentation/Kommunikation
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium