Läs mer
Miele Professional™ Miele Processdokumentation
Produktkod. 15480455 Handla allt Miele Produkter
Change view
:
nätverkskabel typ 8
Produktkod.
15480455 nätverkskabel typ 8
1 options
Produktkod. 15480455 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 7951490
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
APH 408 Crossover nätverkskabel för direktanslutning till PC, längd 3 m (typ 8).
  • Kabelkategori 6
  • Färg: Transparent silver
  • Används för anslutning av Miele maskiner
  • Används för nätverksanslutning av Melag sterilisatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Process/Driftsdokumentation/Kommunikation
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium