Läs mer
Miele Professional™ Miele Processdokumentation
Produktkod. 15440445 Handla allt Miele Produkter
Change view
:
Programvara; ytterligare licens
Produktkod.
15440445 Programvara; ytterligare licens
1 options
Produktkod. 15440445 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 10019160
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
APS 101 Segosoft Miele Edition (ytterligare licenser) för anslutning till en andra eller ytterligare apparat.
  • Användarstyrd release av processrapporter för alla maskiner
  • Skydd mot manipulation tack vare digital signatur
  • Framtidsorienterad produkt med hänsyn till myndighetskrav
  • Behandla endast dokumentationsprogramvara med kvalitetsstämpel
  • ServiceCard garanterar driftkompatibilitet med medicinsk produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning APS 100 Segosoft Miele Edition (ytterligare licens)
Produkttyp Process/Driftsdokumentation/Kommunikation
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer, laboratorium