Läs mer
Novus Biologicals™ MIER1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18660411 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18660411 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18660411 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00057708T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cell Cycle and Replication
Mål MIER1
Synonym DKFZp781G0451, Early response 1, ER1, hMI-ER1, KIAA1610MI-ER1, mesoderm induction early response 1 (MI-ER1), mesoderm induction early response 1 homolog (Xenopus laevis), mesoderm induction early response protein 1, MGC131940, MGC150640, MGC150641, Mi-er1
Gensymbol MIER1