Läs mer
Mieshuan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mieshuan |
| CAS | 51594-83-3 |
| Molekylformel | C13H11N3O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-(4-Nitrophenyl)-carbamic acid 3-Pyridinylmethyl Ester, (4-Nitrophenyl)-carbamic Acid 3-Pyridinylmethyl Ester, RH 945 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O4/c17-13(20-9-10-2-1-7-14-8-10)15-11-3-5-12(6-4-11)16(18)19/h1-8H,9H2,(H,15,17) |
| LEDER | O=C(OCC1=CN=CC=C1)NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2 |
| IUPAC-namn | pyridin-3-ylmethyl N-(4-nitrophenyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.24 |
| Formel vikt | 273.075 |