Läs mer
MedChemExpress Mifamurtide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 83461-56-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 1237.5 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (80.81 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | MTP-PE∣ L-MTP-PE∣ CGP 19835 |