Läs mer
Mifepriston, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15522383 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15522383
Brand: Thermo Scientific Acros 459980010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84371-65-3
Molekylformel C29H35NO2
Molekylvikt (g/mol) 429.59
InChI-nyckel VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
Synonym mifepristone, mifeprex, mifegyne, mifepriston, corlux, mifepristona, mifepristonum, korlym, mifepristonum latin, mifepristona spanish
PubChem CID 55245
ChEBI CHEBI:50692
IUPAC-namn (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(dimetylamino)fenyl]-17-hydroxi-13-metyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenonantren-3
LEDER CC#CC1(CCC2C1(CC(C3=C4CCC(=O)C=C4CCC23)C5=CC=C(C=C5)N(C)C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mifepristone
Smältpunkt 192.0°C to 198.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 429.59
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mifepristone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.