Läs mer
Mifepristone, MedChemExpress
Produktkod. 16476276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476276 100 mg
16491686 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16476276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13683
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mifepristone
Fysisk form Powder
CAS 84371-65-3
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H35NO2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym RU486 RU 38486
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (232.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER C[C@@]12[C@@](C#CC)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(N(C)C)C=C5)C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 429.59
Formel vikt 429.59
Procent renhet 99.77%