Läs mer
Mifepriston, Mikromol™
Produktkod. 18083980
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18083980 250 mg
1 options
Produktkod. 18083980 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1007.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Mifepriston
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material Mifepristone
CAS 84371-65-3
Analyt- eller komponentnamn Mifepristone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C29 H35 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym C 1073, CDB 2477, MTPill, Mifegyne, Mifeprex, Mifepristone, Mifestone, R 38486, RU 38486, RU 486, RU 486-6, VGX 410, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11beta,17beta)-Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11beta,17beta)- (9CI), 17beta-Hydroxy-11beta-[4-(dimethylamino)-phenyl]-17alpha-(prop-1-ynyl)-estra-4,9-dien-3-one
InChI formel InChI=1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
LEDER CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)N(C)C
IUPAC-namn (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(dimetylamino)fenyl]-17-hydroxy-13-metyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 429.59
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 429,2668 g/mol