Läs mer
Tocris Bioscience™ Mifepristone
Produktkod. 30002128
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30002128 100 mg
1 options
Produktkod. 30002128 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1479/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    1203.30 SEK / 100mg
    Save 71.70 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Progesterone and glucocorticoid receptor antagonist
Selective antagonist at progesterone (PR) and glucocorticoid (GR) receptors in vitro and in vivo. Is a silent antagonist at PR and has a higher affinity than progesterone. Has higher affinity for GR than dexamethasone (Cat. No. 1126).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Mifepristone
CAS 84371-65-3
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C29H35NO2
Formel vikt 429.6
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 429.604
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.