Läs mer
Mifepriston, TRC
Produktkod. 30134508
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134508 50 mg
30137661 100 mg
18041140 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134508 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM34397550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84371-65-3
Molekylformel C29 H35 N O2
Molekylvikt (g/mol) 429.59
Synonym Mifepristone, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11β,17β)-, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11β,17β)- (9CI), (11β,17β)-11-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one, 17β-Hydroxy-11β-[4-(dimethylamino)-phenyl]-17α-(prop-1-ynyl)-estra-4,9-dien-3-one, C 1073, CDB 2477, MTPill, Mifegyne, Mifeprex, Mifestone, Pencrofton, R 38486, RU 38486, RU 486, RU 486-6, VGX 410
IUPAC-namn (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(dimetylamino)fenyl]-17-hydroxy-13-metyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one
LEDER CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mifepristone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
Formel vikt 429.2668