Läs mer
Mifepriston, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mifepristone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1 |
| Formel vikt | 429.2668 |