Läs mer
Invitrogen™ Human MIG/CXCL9 ELISA Utrustning
Produktkod. 15494963
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494963 96 tester 1 uppsättning
17135419 5 x 96 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494963 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHCXCL9
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
ELISA
The Human MIG/CXCL9 (Hu MIG) ELISA kvantifierar Hu MIG i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu MIG. Metodens princip The Human MIG solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
MIG, also known as CXCL9, is a T-cell chemoattractant inducible by gamma interferon that is a member of the CXC chemokine family of cytokines.This gene is mapped to 4q21. It is noted that, although the best-described activities of the chemokines are as chemotactic factors, chemokines also have an effect on T-cell activation, angiogenesis, and HIV infection. While most CXC chemokines are chemotactic for neutrophils, MIG and INP10 are unusual and similar in being CXC chemokines that are chemotactic for lymphocytes and inactive in neutrophils.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q07325
Analysintervall 8,23 till 6000 pg/ml
Analyskänslighet 20 pg/mL
Kalibreringsområde 20 pg/ml till 6000 pg/ml
Innehåll och lagring Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj GPCR (G-Protein Coupled Receptors)
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med någon av de testade cytokinerna: Humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70 p70, 40, IL, IL, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TMPTIMPpha, TNFTIMPpha, TNFTIMP-1, TF TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gene Alias BB139920; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 9; CMK; crg-10; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 9; C-X-C motif chemokine ligand 9; CXCL; CXCL9; gamma interferon-induced monokine; gamma-interferon-induced monokine; HuMIG; M119; Mig; monokine induced by gamma interferon; monokine induced by interferon gamma; monokine induced by interferon-gamma; MuMIG; protein m119; SCYB9; small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys), member 9; small inducible cytokine B9; small-inducible cytokine B9BB139920; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 9; CMK; crg-10; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 9; C-X-C motif chemokine ligand 9; CXCL; CXCL9; gamma interferon-induced monokine; gamma-interferon-induced monokine; HuMIG; M119; Mig; monokine induced by gamma interferon; monokine induced by interferon gamma; monokine induced by interferon-gamma; MuMIG; protein m119; SCYB9; small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys), member 9; small inducible cytokine B9; small-inducible cytokine B9; CMK; Humig; MIG; SCYB9; crg-10
Gen-ID (Entrez) 4283
Gensymbol CMK,Humig,MIG,SCYB9,crg-10
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne Biotin
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym CMK, Humig, MIG, SCYB9, crg-10
Mål CXCL9 (MIG)
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter