Läs mer
Migalastat hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Migalastat hydrochloride (GR181413A) is a potent and competitive inhibitor of α-galactosidase A (α-Gal A) with an IC50 of 0.04 μM for human α-Gal A.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Migalastat hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 75172-81-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H14ClNO4 |
| Synonym | GR181413A |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 200 mg/mL (1001.85 mM) |
| LEDER | O[C@H]1[C@@H](CO)NC[C@H](O)[C@H]1O.Cl |
| Visa mer |