Läs mer
Migfilin Antibody (FBLIM1/8189R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
2775.00 SEK - 5150.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Migfilin |
|---|---|
| Klona | FBLIM1/8189R |
| Koncentration | 0.2 mg/ml |
| Utspädning | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18696124
|
Novus Biologicals
NBP3-20310-20ug |
20 μg |
2775.00 SEK
20µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18654385
|
Novus Biologicals
NBP3-20310-100ug |
100 μg |
5150.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Migfilin Monoclonal antibody specifically detects Migfilin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| Migfilin | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| CAL, DKFZp434G171, FBLP-1FBLP1CSX-associated LIM, filamin binding LIM protein 1, filamin-binding LIM protein 1, filamin-binding LIM protein-1, MIG2-interacting protein, Migfilin, mitogen-inducible 2 interacting protein, Mitogen-inducible 2-interacting protein | |
| Recombinant full-length human Migfilin protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
| FBLIM1/8189R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 54751 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |