Läs mer
Hoefer Mighty Small precast gels
Produktkod. 30286587
Change view
Gel Procent:
10 %
12 %
4 till 12 %
4 till 20 %
8 %
Wells:
12-brunn
15-brunn
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gel Procent Wells
30286587 8 % 15-brunn
30286582 8 % 12-brunn
30286584 10 % 15-brunn
30286592 10 % 12-brunn
30286589 12 % 15-brunn
30286586 12 % 12-brunn
30286588 4 till 12 % 15-brunn
30286590 4 till 12 % 12-brunn
30286583 4 till 20 % 15-brunn
30286591 4 till 20 % 12-brunn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30286587 Leverantör Hoefer Leverantörsnummer MSG008F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hoefer Mighty Small precast gels are high-performance mini polyacrylamide gels commonly used for protein separation.
  • Specification:
  • Plate Size: 10 x 8 cm
  • Gel Size: 8.5 x 7 cm, 1 mm thickness
  • Wells: 15 well (12 wells available)
  • System/Buffer: Bis-Tris System, MOPS Buffer
  • Loading Volume: For 15 wells: max 30 μl (recommended: ≤ 15 μl)
  • Package: 10 pcs/box
  • Weight:0.66 lb.
  • Storage temp: 2 to 8°
  • Shelf life: 12 months
  • Advantages:
  • upgraded Bis-tris system with moderate PH to ensure less modification on the protein to get a sharp and clear band
  • Save trouble and time from making gels
Specifikationer
Buffert MOPS
Färg Clear
Koncentration 8%
Gel Procent 8 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris
pH-intervall 7
Provladdningsvolym 25 μL
Separering av Protein
Separationsintervall 10 to 300 kDa
Separationstyp Denaturing
Wells 15-brunn
Kvantitet 10
Frakt skick 4 to 8°C
Produkttyp Precast Gel
För användning med (utrustning) Mini Gel Tank