Läs mer
Hoefer Mighty Small Prefabricerade geler
Beskrivning
- Specifikation:
- Tallrikstorlek: 10 x 8 cm
- Gelstorlek: 8,5 x 7 cm, 1 mm tjocklek
- Brunnar: 15 brunnar (12 brunnar tillgängliga)
- System/buffert: Bis-Tris-system, MOPS-buffert
- Lastvolym: För 15 brunnar: max 30 μl (rekommenderat: ≤ 15 μl)
- Förpackning: 10 stycken per låda
- Vikt: 0,66 lb.
- Lagringstemperatur: 2 till 8°
- Hållbarhet: 12 månader
- Fördelar:
- uppgraderat Bis-tris-system med måttligt pH för att säkerställa mindre modifiering av proteinet och få ett skarpt och tydligt band
- Spara tid och besvär från att göra geler
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | MOPS |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 10% |
| Gel Procent | 10 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Bis-Tris |
| pH-intervall | 7 |
| Provladdningsvolym | 25 μl |
| Separering av | Protein |
| Visa mer |