Läs mer
Hoefer Mighty Small precast gels
Beschreibung
- Specification:
- Plate Size: 10 x 8 cm
- Gel Size: 8.5 x 7 cm, 1 mm thickness
- Wells: 15 well (12 wells available)
- System/Buffer: Bis-Tris System, MOPS Buffer
- Loading Volume: For 15 wells: max 30 μl (recommended: ≤ 15 μl)
- Package: 10 pcs/box
- Weight:0.66 lb.
- Storage temp: 2 to 8°
- Shelf life: 12 months
- Advantages:
- upgraded Bis-tris system with moderate PH to ensure less modification on the protein to get a sharp and clear band
- Save trouble and time from making gels
Spezifikation
Spezifikation
| Buffert | MOPS |
| Färg | Clear |
| Koncentration | 4 to 20% |
| Gel Procent | 4 till 20 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Bis-Tris |
| pH-intervall | 7 |
| Provladdningsvolym | 25 μL |
| Separering av | Protein |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?