missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Miglitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Miglitol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5-,6+,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 207.1107 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?