Läs mer
Miglustat hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Miglustat hydrochloride is an inhibitor of glucosylceramide synthase, primarily to treat Type I Gaucher disease (GD1).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Miglustat hydrochloride |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 210110-90-0 |
| Färg | Light Brown |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H22ClNO4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | N-Butyldeoxynojirimycin hydrochlorideNB-DNJ hydrochlorideOGT 918 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (254.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 34 mg/mL (132.95 mM) |
| Visa mer |