missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Miglustat hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16487268
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487268 10 mg -
16479787 5 mg -
16453566 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16487268 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17020A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Miglustat hydrochloride is an inhibitor of glucosylceramide synthase, primarily to treat Type I Gaucher disease (GD1).

Miglustat hydrochloride is an inhibitor of glucosylceramide synthase, primarily to treat Type I Gaucher disease (GD1).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Miglustat hydrochloride
Fysisk form Oil
CAS 210110-90-0
Färg Light Brown
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H22ClNO4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym N-Butyldeoxynojirimycin hydrochlorideNB-DNJ hydrochlorideOGT 918 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 65 mg/mL (254.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 34 mg/mL (132.95 mM)
LEDER O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)N(CCCC)C[C@@H]1O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 255.74
Formel vikt 255.74
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.