Läs mer
MIK665, MedChemExpress
Beskrivning
MIK665 (S-64315), derived from S63845, is a myeloid cell leukemia sequence 1 (MCL1) inhibitor. MIK665 has an IC50 of 1.81 nM for MCL1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MIK665 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1799631-75-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C47H44ClFN6O6S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | S-64315 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (142.79 mM) |
| Visa mer |