missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mikimopine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mikimopine |
| CAS | 120293-52-9 |
| Molekylformel | C11H13N3O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (4R,6S)-4-(2-Carboxyethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-4,6-dicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O6/c15-7(16)1-2-11(10(19)20)8-5(12-4-13-8)3-6(14-11)9(17)18/h4,6,14H,1-3H2,(H,12,13)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/t6-,11+/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)CC[C@]1(N[C@@H](Cc2[nH]cnc12)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (4R,6S)-4-(2-carboxyethyl)-1,5,6,7-tetrahydroimidazo[4,5-c]pyridine-4,6-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.24 |
| Formel vikt | 283.0804 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?