Läs mer
Hettich Lab Technology™ MIKRO 220 mikroliter centrifug
Produktkod. 10501914
Kapacitet:
48 x 1,5/2,0 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10501914
Brand: Hettich Lab Technology™ 2200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kraftfulla, kompakta bänkcentrifuger för bearbetning av mikroliterrör på 0,2 till 2,0 ml. De MIKRO 220 Microliter Centrifuge används i kliniska laboratorier samt inom genetisk forskning, virologi och bakteriologi.
  • Metallhölje och lock
  • Centrifugeringskammare av rostfritt rostfritt stål
  • Se port i locket
  • 9 olika rotorer: Utöver standardrotorerna har den en 24-platsers utsvängbar rotor, en 20-platsers rotor för kryotuber och en rotor som rymmer 6 PCR-remsor
  • Motordriven locklåsning
  • Ergonomisk drift- och informationsdisplay
  • Enkelt rotorbyte
  • 10 programmerbara minnen
  • Inmatning av rotorradien i mm gör det möjligt att växla mellan visning av rpm och RCF (relativ centrifugalkraft)
  • Parametrar kan matas in eller ändras snabbt och enkelt med hjälp av vridknappen
  • Locket låst när rotorn är igång
  • Lockets fallskyddsmekanism
  • Nödöppning av locket vid strömavbrott
  • Motorns överhettningsskydd
  • Obalansavstängning
  • Automatisk rotorigenkänning
  • Tillbehör med biotätning (TÜV testad i enlighet med DIN EN 61010, del 2) för att skydda mot farliga eller aggressiva aerosoler
Specifikationer
Kapacitet 48 x 1,5/2,0 ml rör
Max. Hastighet 18,000 rpm
Max. RCF 31,514 x g
Höjd (engelska) Exteriör 12,3 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 313 mm
Bredd (engelska) Exteriör 13 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 330 mm
Typ Microliter Centrifuge
Djup (engelska) 41 cm
Djup (metriskt) 420 mm
Modell Microliter Centrifuge Mikro 220 (klassisk), utan rotor
Mått (HWD) 313 x 330 x 420 mm
Produktlinje MIKRO 220