Läs mer
Milademetan, MedChemExpress
Beskrivning
Milademetan (DS-3032) is a specific and orally active MDM2 inhibitor for the research of acute myeloid leukemia (AML) or solid tumors. Milademetan (DS-3032) induces G1 cell cycle arrest, senescence and apoptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Milademetan |
| CAS | 1398568-47-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H34Cl2FN5O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | DS-3032 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (26.95 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC(Cl)=CC=C21)[C@]32C4(CCC(C)(C)CC4)N[C@@H](C(N[C@@H]5CC[C@@H](C(N)=O)OC5)=O)[C@@H]3C6=CC=NC(Cl)=C6F |
| Molekylvikt (g/mol) | 618.53 |
| Visa mer |