missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Milbemycin D, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Milbemycin D |
| CAS | 77855-81-3 |
| Molekylformel | C33H48O7 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], Antibiotic B 41D, Milbemycin EP Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C33H48O7/c1-19(2)29-22(5)12-13-32(40-29)17-26-16-25(39-32)11-10-21(4)14-20(3)8-7-9-24-18-37-30-28(34)23(6)15-27(31(35)38-26)33(24,30)36/h7-10,15,19-20,22,25-30,34,36H,11-14,16-18H2,1-6H3/b8-7+,21-10+,24-9+/t20-,22-,25+,26-,27-,28+,29+,30+,32+,33+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)C)O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 556.73 |
| Formel vikt | 556.34 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?