Läs mer
Milbemycin Oxime (Mixture of Milbemycin Oxime A3 and Milbemycin Oxime A4, 80:20), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Milbemycin Oxime |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H45NO7.C31H43NO7/c1-6-27-21(4)12-13-31(40-27)17-25-16-24(39-31)11-10-20(3)14-19(2)8-7-9-23-18-37-29-28(33-36)22(5)15-26(30(34)38-25)32(23,29)35;1-18-7-6-8-23-17-36-28-27(32-35)21(4)14-26(31(23,28)34)29(33)37-25-15-24(10-9-19(2)13-18)39-30(16-25)12-11-20(3)22(5)38-30/h7-10,15,19,21,24-27,29,35-36H,6,11-14,16-18H2,1-5H3;6-9,14,18,20,22,24-26,28,34-35H,10-13,15-17H2,1-5H3/b8-7+,20-10+,23-9+,33-28-;7-6+,19-9+,23-8+,32-27-/t19?,21?,24-,25+,26+,27-,29-,31-,32-;18?,20?,22-,24-,25+,26+,28-,30+,31-/m11/s1 |
| Formel vikt | 1096.6236 |