missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Milciclib, MedChemExpress

Produktkod. 16480317
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480317 50 mg
16464976 100 mg
16423968 10 mg
16406687 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16480317 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10424

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Milciclib (PHA-848125) is a potent, ATP-competitive and dual inhibitor of CDK and Tropomyosin receptor kinase (TRK), with IC50s of 45, 150, 160, 363, 398 nM and 53 nM for cyclin A/CDK2, cyclin H/CDK7, cyclin D1/CDK4, cyclin E/CDK2, cyclin B/CDK1 and TRKA, respectively.

Milciclib (PHA-848125) is a potent, ATP-competitive and dual inhibitor of CDK and Tropomyosin receptor kinase (TRK), with IC50s of 45, 150, 160, 363, 398 nM and 53 nM for cyclin A/CDK2, cyclin H/CDK7, cyclin D1/CDK4, cyclin E/CDK2, cyclin B/CDK1 and TRKA, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Milciclib
Fysisk form Solid
CAS 802539-81-7
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H32N8O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym PHA-848125
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (43.42 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC)C1=NN(C2=C1C(C)(CC3=CN=C(N=C23)NC4=CC=C(C=C4)N5CCN(CC5)C)C)C
Molekylvikt (g/mol) 460.57
Formel vikt 460.57
Procent renhet 99.44%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.