Läs mer
Brady™ Mild plåt Bärbar metall grupplåslåda
Produktkod. 11751915 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11751915 Gult Varje
11711925 Rött Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11751915 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065672
I lager
Förenklar lockout av stor utrustning
  • Tung stållåslåda lagrar nycklar efter att maskinen eller processen har låsts ut
  • Varje auktoriserad arbetslagsmedlem lägger till ett personligt lås eller tagout-enhet på grupplåset
  • Säkerställer att ingen anställd har tillgång om inte alla anställda har tagit bort sina lås eller taggar
  • Accepterar upp till 13 individuella lås
Specifikationer
Produkttyp Portabel grupplåslåda i metall
Alternativt artikelnummer STÅL BÄRBAR GRUPPLÅSBOX YLW
Färg Gult
Kvantitet 1 st